Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbecco's MEM, m/ 4,5g/L Glucose Uden L-Glut
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DMEM Media |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 500 mL |
| pH | 6,9 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |