Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbeccos MEM, 1X Liq., uden L-Glut., L-Leucin
Artikelnummer. 11460415 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460415 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11460415 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091642149
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideelt egnet til at understøtte og vedligeholde en lang række pattedyrcelletyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM Media
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen leucin, Ingen natriumpyruvat
Mængde 100 ml
pH 6,9 til 7,2
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C