Få mere at vide
MP Biomedicals™ DOBA Medium, Pulveriseret Media
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
Formulering
- Brug 43,7 g pulver liter
- Indhold/liter: DOB, 17g Agar-Y
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | Nitrogenkilder: Ammoniumsulfat 5g/L, Kulstofkilde: Dextrose 20g/L, Vitaminer: Biotin 0,002mg/L, Calciumpantothenat 0,4mg/L, Folinsyre 0,002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0,4mg/l, P-Aminosyre 0,2mg/l, pyridoxinhydrochlorid 0,4mg/l, riboflavin 0,2mg/l, thiaminhydrochlorid 0,4mg/l, sporstoffer: borsyre 0,5mg/l, kobbersulfat 0,04mg/l, kaliumjodid 0,1mg/l, ferrikol/l, ferrikol/l, Sulfat 0,4mg/L, Natriummolybdat 0,2mg/L, Zinksulfat 0,4mg/L, Salte: Kaliumphosphat, Monobasisk 1000mg/L, Magnesiumsulfat 500mg/L, Natriumchlorid 100mg/L, 100mg/L Calcium Chlorid, 100mg/L 17 g/l |
| Til brug med (applikation) | Til gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering |
| Mængde | 1000 g |