Få mere at vide
MP Biomedicals™ DOB Medium, Pulveriseret Medier
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
Beskrivelse
- Brug 26,7 g pulver pr. liter
- Indhold/liter: 1,7g YNB, 5g Ammoniumsulfat, 20g Dextrose
Gærcellekultur, genekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | YNB 1,7g/L, Ammoniumsulfat 5g/L, Dextrose 20g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 227 g |