Description
DNA-Erase™ er en ikke-alkalisk, ikke-ætsende og ikke-kræftfremkaldende renseopløsning, der er yderst aktiv mod DNA-kontamination. Tilstedeværelse af kontaminerende DNA ved et PCR-arbejdsområde kan resultere i DNA-amplifikationsartefakter. Opløsningen indeholder et overfladeaktivt stof plus et middel, der ødelægger DNA. Ved at følge de simple dekontamineringsinstruktioner bliver DNA fuldstændigt ødelagt og fjernet.
- Eliminerer PCR-artefakter fra alle laboratorieoverflader og -apparater, inklusive pipettere
- Stabil, varmebestandig og ikke-ætsende
- Leveres som brugsklar formel
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dekontamineringsopløsning |
| Volumen (engelsk) | 16,9 oz. |
| Volumen (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af DNA-kontamination |