Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modified Eagle's Medium med L-glutamin og 4,5 g/L Glucose
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
DMEM indeholder fire gange større koncentration af aminosyrer, vitaminer og supplerende komponenter. Den originale formulering kræver 1000 mg/L glucose, som først blev brugt til at understøtte polyomaviruset i primære og sekundære embryonale musekulturer. For optimal dyrkning af andre celletyper er en modifikation på 4500 mg/L glucose tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbeccos modifikation af Eagle's Medium |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose |
| Til brug med (applikation) | Anvendelse af pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| pH | 6,9 til 7,2 |
| Indhold og opbevaring | 0 til 5 °C |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.