Få mere at vide
MP Biomedicals™ DMEM/Hams F-12 Medium uden L-glutamin, natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11440305 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Artikelnummer. Mængde
11440305 1 x 10 l
1 options
Artikelnummer. 11440305 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091046822
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Pulver; Med 3151 mg/L dextrose
  • Fungerer som medier for pattedyrskultur
  • Brugt som basalmedie til serumfri cellekultur
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Med tilsætningsstoffer Dextrose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Anvendelse af pattedyrcellekultur
Mængde 1 x 10 l
pH 7.6
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.