Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dextrose
Artikelnummer. 11412781 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
Pakningsstørrelse:
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412781 2,26 kg -
11422781 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412781 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290559405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monohydrat
Dextrosemonohydrat er et almindeligt naturligt sukker involveret i processer som energiproduktion, glycosylering og dannelse af glycaner, der giver struktur til celler. Det er involveret i en skadelig proces i celler kaldet glycation. Det bruges som supplement til cellekultur og i adskillige cellulære processer.
Formel: C 6 H 12 O 6 •H 2 O
Formelvægt: 198,18
CAS-nr.: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Til brug med (applikation) Anvendes som supplement til cellekultur og i talrige cellulære processer
Mængde 2,26 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C