Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dextri-Maltose Supplement
Artikelnummer. 11422801 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422801 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11422801 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296004801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 DKK
    713.07 DKK / 1kg
    Spare 35.93 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maltose og dextriner opnået ved enzymatisk fordøjelse af majsmel med bygmalt.
  • Maltodextrin, en polymerkæde sammensat af D-glucoseenheder forbundet medα (1,4) obligationer
  • Anvendes i udviklingen af indkapslede og ikke-indkapslede køretøjer til brug i fødevareindustrien
  • Anvendes som et protein Maillard-induceret konjugeringsmiddel for forbedret opløselighed og skummende aktivitet
  • Som et sukkermatrixdannende middel bruges maltodextrin til udvikling af oralt disintegrerende tabletter (ODT)
  • Maltose og dextriner opnået ved enzymatisk fordøjelse af majsmel med bygmalt
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Kursus pulver
Til brug med (applikation) Maltodextrin, en polymerkæde sammensat af D-glucoseenheder forbundet med en (1, 4) binding, bruges i udviklingen af indkapslings- og nanenkapslingsvehikler til brug i fødevareindustrien, Maltodextrin bruges som et protein Maillard-induceret konjugeringsmiddel for forbedret opløselighed og skummende aktivitet
Mængde 1 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C