Få mere at vide
MP Biomedicals™ Deoxyribonuclease I fra Bovin Pancreas
Artikelnummer. 11497680 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
5mg
Artikelnummer. 11497680
Brand: MP Biomedicals™ 0210057520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som genetisk markør til retsmedicinsk identifikation
En endonuklease, der spalter phosphodiester-bindinger, fortrinsvis ved siden af et pyrimidinnukleotid. Den gennemsnitlige kæde af grænsefordøjelse er et tetranukleotid. DNase I virker på enkeltkædet DNA og på dobbeltstrenget DNA og kromatin.
  • CAS-nummer: 9003-98-9
  • EF-nummer: 232-667-0
  • MDL-nummer: MFCD00130918
  • Format: Hvidt pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration ≥2000 kU/mg
Farve Hvid
pH 7.8
Til brug med (applikation) Anvendes som en genetisk markør til retsmedicinsk identifikation
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Bovin bugspytkirtel
Mængde 20 mg
Produkttype Deoxyribonuklease I
Molekylvægt (g/mol) 31000
Inhibitorer EDTA 7,8 og natriumdodecylsulfat
Form Lyofiliseret pulver