Få mere at vide
MP Biomedicals™ Deoxyribonuclease I fra Bovin Pancreas
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
5mg
Beskrivelse
En endonuklease, der spalter phosphodiester-bindinger, fortrinsvis ved siden af et pyrimidinnukleotid. Den gennemsnitlige kæde af grænsefordøjelse er et tetranukleotid. DNase I virker på enkeltkædet DNA og på dobbeltstrenget DNA og kromatin.
- CAS-nummer: 9003-98-9
- EF-nummer: 232-667-0
- MDL-nummer: MFCD00130918
- Format: Hvidt pulver
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | ≥2000 kU/mg |
| Farve | Hvid |
| pH | 7.8 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som en genetisk markør til retsmedicinsk identifikation |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Kilde | Bovin bugspytkirtel |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Deoxyribonuklease I |
| Molekylvægt (g/mol) | 31000 |
| Inhibitorer | EDTA 7,8 og natriumdodecylsulfat |
| Vis mere |