Få mere at vide
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFFINOSEPENTAHYDRAT (POWDER )
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
- Renhed:≥ 98 %
- Fysisk beskrivelse: Hvidt krystallinsk pulver
- Formel:C18H32O165H2O
- Formelvægt: 594,5
- CAS #:17629-30-0
- FTIR: Overholder standarden
- Smeltepunkt: 76-86 °C
- Optisk rotation (c=4, vand): 101-107°
- Tab ved tørring: 13 - 17 %
- TLC: One Spot
- Sulfat aske (tør basis): 0,1 %
Applikationer:
Gærcellekultur; Genekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Mængde | 100 g |