Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, Pulveriserede medier
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Beskrivelse
Formulering
- Tilsæt 0,72 g CSM-Trp-Ura til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 25 minutter for komplet syntetisk defineret dobbelt drop-out medium
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-Arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyre 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L-Methion/L-Methion/L-Mg L-Phenylalanin 50mg/L, L-Threonin 100mg/L, L-Tryptophan 0mg/L, L-Tyrosin 50mg/L, Uracil 0mg/L, L-Valine 140mg/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 100 g |