Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-TRP-URA, Pulveriserede medier
Artikelnummer. 11347919 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 11347919
Brand: MP Biomedicals™ 114520522
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Frafald af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cereviseae vækstmedier
Formulering
  • Tilsæt 0,72 g CSM-Trp-Ura til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 25 minutter for komplet syntetisk defineret dobbelt drop-out medium
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Produkttype Gær medier
Formulering Adenin 10mg/L, L-Arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyre 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L-Methion/L-Methion/L-Mg L-Phenylalanin 50mg/L, L-Threonin 100mg/L, L-Tryptophan 0mg/L, L-Tyrosin 50mg/L, Uracil 0mg/L, L-Valine 140mg/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Saccharomyces cerevisiae
Mængde 100 g