Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM, pulveriserede medier
Artikelnummer. p-4474931 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317889 10 g 10g
11327889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317889 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114500012
Komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cereviseae vækstmedier.
Formulering
  • Tilsæt 0,79 g af CSM til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 25 minutter for komplet syntetisk defineret enkelt drop-out medium for S.cerevisiae
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype Gær medier
Formulering Adenin 10mg/L, L-Arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyre 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L-Methion/L-Methion/L-Mg L-Phenylalanin 50mg/L, L-Threonin 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, L-Valine 140mg/L, Total 790mg/L
Til brug med (applikation) Til vækst og vedligeholdelse af M13 Phage eller anden filamentøs Phage
Mængde 10 g