missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-ARG, Powdered Media
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
10g
Beskrivelse
- Complete supplement mixture
- Complete formulation
- Dropout formulation
- Add 0.74g of CSM-Arg to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined single drop-out medium for S.cerevisiae
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 0mg/L,L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 20mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 10 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion