Få mere at vide
MP Biomedicals™ Majssirup
Artikelnummer. 11493360 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493360 1 gal. Hver
1 options
Artikelnummer. 11493360 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210141301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 DKK
    720.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.09 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Dobbelt syre-enzym omdannelsessirup
Indeholder tre gange maltose af almindelig majssirup.
  • Væske
  • Maltoseindhold omkring 30 %
  • Forarbejdet udelukkende med syre
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Væske
Til brug med (applikation) Majssirup bruges i kommercielt tilberedte fødevarer som et fortykningsmiddel, et sødemiddel og som et fugtighedsbevarende middel - en ingrediens, der holder på fugten og dermed bevarer en fødevares friskhed
Mængde 1 gal.
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C