Få mere at vide
MP Biomedicals™ Majs (jord, gul)
Artikelnummer. p-3533139 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
Artikelnummer. 11455522
Brand: MP Biomedicals™ 0290141125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Kulhydrat, 77,1%
  • Protein, 8,%
  • Fedt, 2,3 %
  • Fiber, 0,8 %
  • Vand, 11,1 %
Præsentation:
  • Gule og hvide granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Kulhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fedt 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vand 11,1 %
Format Granulat
Til brug med (applikation) Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Mængde 11,33 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C