Få mere at vide
MP Biomedicals™ Majs (jord, gul)
Artikelnummer. 11465522 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465522 45,35 kg 100lb
11455522 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465522 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290141180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1927.64 DKK / 100lb
    Spare 97.36 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Kulhydrat, 77,1%
  • Protein, 8,%
  • Fedt, 2,3 %
  • Fiber, 0,8 %
  • Vand, 11,1 %
Præsentation:
  • Gule og hvide granulat
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Kulhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fedt 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vand 11,1 %
Format Granulat
Til brug med (applikation) Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Mængde 45,35 kg
Arter Kylling
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C