Få mere at vide
MP Biomedicals™ Majs (jord, gul)
Artikelnummer. 11455522 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455522 11,33 kg 25lb
11465522 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455522 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290141125
Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Kulhydrat, 77,1%
  • Protein, 8,%
  • Fedt, 2,3 %
  • Fiber, 0,8 %
  • Vand, 11,1 %
Præsentation:
  • Gule og hvide granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Kulhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fedt 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vand 11,1 %
Format Granulat
Til brug med (applikation) Anvendes som kæledyrsfoder og naturligt kæledyrsfoder
Mængde 11,33 kg
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C