Få mere at vide
MP Biomedicals™ Kollagenase, Type 4
Artikelnummer. 11420982 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420982 500 mg 500mg
11410982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420982 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219511090
Fra Clostridium histolyticum
Pancreatic Islet Isolation Grade. Foreslået til isolering af bugspytkirteløer. Forberedt til at indeholde lavere tryptiske aktivitetsniveauer. Aktivitet:≥ 160 U pr. mg fast stof. Enhedsdefinition: En enhed frigiver peptider fra kollagenækvivalent i ninhydrinfarve til 1,0 μmol L-leucin på 5 timer. ved pH 7,4 og 37 °C i nærvær af calciumioner. Dialyseret, lyofiliseret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration >160 U/mg
Farve Brun
Til brug med (applikation) Til vævsdissociation kombineret med andre enzymer såsom Elastase, Trypsin/Papain
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Clostridium histolyticum
Mængde 500 mg
Produkttype Kollagenase type 4
Inhibitorer Cystein, EDTA eller o-phenanthrolin, alpha2-makroglobulin - et stort plasmaglykoprotein, alpha2-makroglobulin, alpha1-antitrypsin
Form Lyofiliseret pulver