Få mere at vide
MP Biomedicals™ Coconut Oil, Hydrogenated
Artikelnummer. 11415512 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
450 g
Artikelnummer. Mængde
11415512 450 g
1 options
Artikelnummer. 11415512 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290140401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Coconut Oil, Hydrogenated, White Semi-solid
Coconut oil is a common ingredient of animal diet.
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Farve Hvid
Format Semisolid
Til brug med (applikation) Coconut Oil is a common ingredient of animal diet
Mængde 450 g
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C