Få mere at vide
MP Biomedicals™ Cellelyseopløsning til væv og celler
Artikelnummer. 11402400 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
110 ml
Pakningsstørrelse:
110ml
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11402400
Brand: MP Biomedicals™ undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Cellelysis/DNA solubiliserende opløsning til væv og celleekstraktion. Anvendes sammen med en proteinpræcipitationsopløsning (PPS). Komponent af FastDNA Kit og FastDNA SPIN Kit.
  • CLS-TC er en farveløs, bundfaldsfri opløsning med et pH-område på 5,8 til 6,2
  • Dette reagens er stabilt ved stuetemperatur
  • Holdbarheden kan forlænges ved opbevaring ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Format Sæt
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning
pH 5,8 til 6,2
Produkttype CLS-TC
Mængde 110 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CLS-TC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium dodecyl sulphate
Kun forskningsbrug (RUO). Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.