Få mere at vide
MP Biomedicals™ CIRKELGROV™ , Pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 0.5 L
10 x 1 L
2.3 kg
227 g
454 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.3kg
227g
454g
5 L
5kg
Beskrivelse
Perfekt til overnatnings- eller weekendkulturer, CIRCLEGROW Medium er et superrigt bakterievækstmedium, der producerer op til tre gange mere plasmid-DNA end traditionelt vækstmedium. CIRCLEGROW Medium består af en protein- og aminosyrekilde, biologisk buffer og en kompleks kulstofkilde, der bliver metaboliseret i en meget langsommere hastighed end glucose, hvilket forlænger cellecyklussen og forhindrer celledød i log-fasen af væksten.
- Celler dyrket med CIRCLEGROW Medium forbliver sunde i mere end to dage og fortsætter med at dele sig langsomt, efter at logfasen af væksten er afsluttet
- Reducer praktisk arbejde og forberedelsestid
- Kulturer behøver ikke konstant at blive overvåget af OD-aflæsninger på grund af den inkrementelle post-log cellevækst
- Opnå høje udbytter af plasmid-DNA fra mindre kulturvolumener, og lad kulturerne trygt stå natten over eller i weekenden
- Kapsler er den mest bekvemme form for dette unikke vækstmedie
- Forblandet CIRCLEGROW fås også i engangsposer, kapsler og steril væske
- MP113000165: Indeholder ti 20 g poser. Tilføj indholdet af en pose til 500 ml renset vand.
- MP113000175: Indeholder ti 40g-poser. Tilføj indholdet af en pose til 1L renset vand.
- MP113000185: Indeholder hundrede 20g poser. Tilføj indholdet af en pose til 500 ml renset vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Produkttype | Bakteriel vækstmedium |
| Sterilitet | Steril |
| pH | 6.9 |
| Mængde | 454 g |