Få mere at vide
MP Biomedicals™ CIRKELGROV™ , Pulver
Artikelnummer. 11323189 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 0.5 L
10 x 1 L
2.3 kg
227 g
454 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.3kg
227g
454g
5 L
5kg
Artikelnummer. 11323189
Brand: MP Biomedicals™ 113000122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overlegent plasmidudbytte gennem øget cellevækst
Perfekt til overnatnings- eller weekendkulturer, CIRCLEGROW Medium er et superrigt bakterievækstmedium, der producerer op til tre gange mere plasmid-DNA end traditionelt vækstmedium. CIRCLEGROW Medium består af en protein- og aminosyrekilde, biologisk buffer og en kompleks kulstofkilde, der bliver metaboliseret i en meget langsommere hastighed end glucose, hvilket forlænger cellecyklussen og forhindrer celledød i log-fasen af væksten.
  • Celler dyrket med CIRCLEGROW Medium forbliver sunde i mere end to dage og fortsætter med at dele sig langsomt, efter at logfasen af væksten er afsluttet
  • Reducer praktisk arbejde og forberedelsestid
  • Kulturer behøver ikke konstant at blive overvåget af OD-aflæsninger på grund af den inkrementelle post-log cellevækst
  • Opnå høje udbytter af plasmid-DNA fra mindre kulturvolumener, og lad kulturerne trygt stå natten over eller i weekenden
  • Kapsler er den mest bekvemme form for dette unikke vækstmedie
  • Forblandet CIRCLEGROW fås også i engangsposer, kapsler og steril væske
Formulering
  • MP113000165: Indeholder ti 20 g poser. Tilføj indholdet af en pose til 500 ml renset vand.
  • MP113000175: Indeholder ti 40g-poser. Tilføj indholdet af en pose til 1L renset vand.
  • MP113000185: Indeholder hundrede 20g poser. Tilføj indholdet af en pose til 500 ml renset vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Bakteriel vækstmedium
Sterilitet Steril
pH 6.9
Mængde 454 g