Få mere at vide
MP Biomedicals™ Cellulase fra Aspergillus niger
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Beskrivelse
Cellulase refererer til en gruppe af enzymer, som virker sammen hydrolyserer cellulose. b-glucosidaserne, herunder cellobiose, er primært aktive på de mindre molekylære cellulosehydrolysater.
- CAS-nummer: 9012-54-8
- EF-nummer: 232-734-4
- MDL-nummer: MFCD00081510
- Format: Tan pulver
- Specifik aktivitet:> 60000 U/g
- Letopløseligt i vand
- Udenlandsk aktivitet: Salmonella negativ
- Optimal pH: 4,2 til 5,2
Cellulase bruges i molekylærbiologi, cellebiologi, tekstilindustri, papirmasse- og papirindustri og til kommerciel fødevareforarbejdning i kaffe
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | >60.000 U/g |
| Farve | Tan |
| pH | 4.2 til 5.2 |
| Til brug med (applikation) | Cellulase bruges til kommerciel fødevareforarbejdning i kaffe, tekstilindustrien og i vaskemidler, farmaceutiske applikationer, fermentering af biomasse til biobrændstoffer |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Kilde | Aspergillis niger |
| Mængde | 5 g |
| Produkttype | Cellulase |
| Form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- cellulase
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cellulase