Få mere at vide
MP Biomedicals™ Cellulase fra Aspergillus niger
Artikelnummer. 11447881 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 11447881
Brand: MP Biomedicals™ 0215058305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellulase fra Aspergillus niger katalyserer hydrolyse af endo-1,4-β -D-glykosidbindinger i cellulose, lichenin, bygglucan og cellooligosaccharider cellotriose til cellohexaose
Cellulase refererer til en gruppe af enzymer, som virker sammen hydrolyserer cellulose. b-glucosidaserne, herunder cellobiose, er primært aktive på de mindre molekylære cellulosehydrolysater.
  • CAS-nummer: 9012-54-8
  • EF-nummer: 232-734-4
  • MDL-nummer: MFCD00081510
  • Format: Tan pulver
  • Specifik aktivitet:> 60000 U/g
  • Letopløseligt i vand
  • Udenlandsk aktivitet: Salmonella negativ
  • Optimal pH: 4,2 til 5,2
Cellulase bruges i molekylærbiologi, cellebiologi, tekstilindustri, papirmasse- og papirindustri og til kommerciel fødevareforarbejdning i kaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration >60.000 U/g
Farve Tan
pH 4.2 til 5.2
Til brug med (applikation) Cellulase bruges til kommerciel fødevareforarbejdning i kaffe, tekstilindustrien og i vaskemidler, farmaceutiske applikationer, fermentering af biomasse til biobrændstoffer
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Aspergillis niger
Mængde 5 g
Produkttype Cellulase
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cellulase
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: cellulase