Få mere at vide
MP Biomedicals™ 0,25 % trypsin-EDTA (1X)
Artikelnummer. 11494805 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494805 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11494805 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091689649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 100ml
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
0,25 % trypsin og 1 mM EDTA i modificeret HBSS uden Ca++ og Mg++, 100 ml
  • Trypsin-EDTA-opløsninger bruges til at frigive klæbende celler fra kulturoverflader.
  • Trypsin er et svine-pancreas-afledt enzym, der almindeligvis anvendes til dissociation og disaggregering af forankringsafhængige pattedyrceller og -væv.
  • Koncentrationen af trypsin, der er nødvendig for at fjerne celler fra deres substrat, afhænger primært af celletypen og kulturens alder.
  • Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA), et chelaterende middel, tilsættes til trypsinopløsninger for at øge den enzymatiske aktivitet ved at neutralisere calcium- og magnesiumioner, der forbedrer celle-til-celle-adhæsion og skjuler de peptidbindinger, som trypsin virker på.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Koncentration 1:250
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Formulering 0,25 % (vægt/volumen) opløsning, 0,25 % trypsin
pH 7 til 7,3
Mængde 100 ml
Kilde Svin (til trypsin)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.