Få mere at vide
MP Biomedicals™ Catalase fra bovin lever
Artikelnummer. 11433110 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433110 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 11433110 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210042910
Naturlig antioxidant bruges til at studere roller af reaktive iltarter i genekspression og apoptose
Et homotetramert enzym, der primært er lokaliseret i peroxisomer. Det er en tetramer bestående af 4 lige store underenheder med en molekylvægt på 60 kDa hver. Hver underenhed indeholder jern bundet til en protohem IX-gruppe. Enzymet binder også stærkt NADP, som er tæt på hæmgruppen (13,7)Å bortset). Catalase kan også reagere med alkylhydrogenperoxider såsom methylperoxid og ethylperoxid og kræver ikke nogen aktivator for at udvise dets katalytiske aktivitet. Katalaseaktiviteten er konstant over pH-området fra 4,0 til 8,5.
  • CAS-nummer: 9001-05-2
  • EF-nummer: 232-577-1
  • MDL-nummer: MFCD00081483
  • Format: Klar, lysegul opløsning
  • Specifik aktivitet:∽ 30.000 U/ml; ≥40.000 U/mg protein
  • Ekstinktionskoefficient: 36,5 (276nm)
  • Steril vandig opløsning, blandbar med vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration ≈30.000 U/ml,≈ 40.000 U/mg protein
Farve Lysegul
pH 4 til 8,5
Til brug med (applikation) Anvendes som en antioxidant i cellekulturmedier, bruges til at studere rollen af ROS i genekspression og apoptose, hovedsageligt i kræftforskning, og det bruges også til at eliminere H2O2 fra enzymatiske oxidationsreaktioner
CAS 9001-05-2
Indhold og opbevaring 4 °C
Sterilitet Sterile Aqueous Solution
Kilde Kvæglever
Mængde 10 ml
Produkttype Catalase
Molekylvægt (g/mol) 250
Form Væske