Få mere at vide
MP Biomedicals™ Kulsyreanhydrase
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
Beskrivelse
- Aktivitet 2000 enheder/mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | >2000 U/mg |
| Farve | Tan |
| Til brug med (applikation) | Molekylærbiologi, cellebiologi |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Kilde | Bovine erytrocytter |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | Kulsyreanhydrase |
| Molekylvægt (g/mol) | 30000 |
| Form | Lyofiliseret pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CARBONIC ANHYDRASE
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: carbonic anhydrase