Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ølgær
Artikelnummer. 11435722 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435722 45,35 kg 100lb
11415722 2,26 kg 5lb
11425722 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11435722 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0290331280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6895.00 DKK
    6566.51 DKK / 100lb
    Spare 328.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Anvendes som insektdiæt.
  • Kilde til B-kompleks vitaminer, krom og selen
  • Ølgær bruges almindeligvis til bagning, gæring af vin og til øl- og ethanolproduktion
Specifications
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kilde til B-komplekse vitaminer, krom og selen, også brugt til at bage brød, gære vin, øl og ethanolproduktion
Mængde 45,35 kg
Arter S. cerevisiae
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C