Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ølgær
Artikelnummer. 11425722 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
5lb
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425722 11,33 kg 25lb
11415722 2,26 kg 5lb
11435722 45,35 kg 100lb
3 options
Artikelnummer. 11425722
Brand: MP Biomedicals™ 0290331225
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som insektdiæt.
  • Kilde til B-kompleks vitaminer, krom og selen
  • Ølgær bruges almindeligvis til bagning, gæring af vin og til øl- og ethanolproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kilde til B-komplekse vitaminer, krom og selen, også brugt til at bage brød, gære vin, øl og ethanolproduktion
Mængde 11,33 kg
Arter S. cerevisiae
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C