Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ølgær
Artikelnummer. 11415722 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Pakningsstørrelse:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415722 2,26 kg 5lb
11435722 45,35 kg 100lb
11425722 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415722 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290331205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00 DKK
    681.72 DKK / 5lb
    Spare 34.28 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som insektdiæt.
  • Kilde til B-kompleks vitaminer, krom og selen
  • Ølgær bruges almindeligvis til bagning, gæring af vin og til øl- og ethanolproduktion
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kilde til B-komplekse vitaminer, krom og selen, også brugt til at bage brød, gære vin, øl og ethanolproduktion
Mængde 2,26 kg
Arter S. cerevisiae
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C