Få mere at vide
MP Biomedicals™ Biopulverizer™ Lysing Matrix Sæt II
Shop alle MP Biomedicals produkter
Emballagemængde:
50 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Indeholder
- Matrix F: aluminiumoxid, alfa-aluminiumoxidkrystaller; Siliciumcarbid, hemihedriske krystaller
- Matrix G: Siliciumcarbid, hemihedriske krystaller; Glasperler, sfæriske
- Matrix H: Glasperler, sfæriske; Gule zirkoniumoxidperler, sfæriske
- Matrix I: Gule zirconiumoxidperler, sfæriske; 4 mm keramisk perle, sfærisk
- Matrix J: Gule zirconiumoxidperler, sfæriske; Aluminiumoxid, alfa-aluminiumoxidkrystaller
- De Biopulverizer Sæt II indeholder 10 x 2 mL rør af hver af vores specialiserede Lysing Matrix typer F,G,H,I og J.
- Dette sæt er ideelt til at optimere homogeniseringsbetingelser og protokoller til meget vanskelige, usædvanlige eller flere prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering& Oprensning |
| Emballagemængde | 50 rør |
| Prøvetype | Velegnet til alle prøvetyper |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.