Få mere at vide
MP Biomedicals™ BigPrep™ Adapter til 2 x 50 mL Slangeholder på FastPrep-24
Artikelnummer. 11472380 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11472380 FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96 Hver
1 options
Artikelnummer. 11472380 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116002525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11420.00 DKK
    10876.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.72 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
BigPrep™ Adapter til 2 x 50 mL Slangeholder på FastPrep-24 bruges til at male eller homogenisere prøver ved omgivelsestemperatur.
  • Produktoversigt: BigPrep™ 2 x 50 mL adapter er en storstilet adapter, der kan rumme 2 x 50 mL Lysing Matrix rør (kompatibel med SafTest™ fødevareinspektionssystem). En bred vifte af engangs 50 mL Lysing Matrix-rør sikrer grundig homogenisering af enhver prøvetype på få sekunder, samtidig med at krydskontaminering undgås med traditionelle homogeniseringsmetoder såsom sprøjteklipning, sonikering eller morter- og støderformaling.
  • Ansøgninger:BigPrep™ 2 x 50 mL Adapter er en stor prøvevolumen-adapter, der er ideel til DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, fødevaretilberedning til kvalitetsanalyse, biofarma-fremstilling og retsmedicinske applikationer. Derudover er frosne prøver i Lysing Matrix-rør indlæst i adapteren og opbevaret ved -20 °C eller -80 °C klar til at blive behandlet med det samme med minimal praktisk manipulation, hvilket forhindrer nedbrydning af cellulære komponenter af endogene enzymer.
  • Kapacitet : 2 rør
  • Prøvevolumen: Op til 40 g
Tekniske data
Prøvevolumen (metrisk) Op til 40 g
Til brug med (applikation) Ideel til DNA- og RNA-isolering, enzymisolering og proteinproduktion, isolering af naturlige produkter, fødevaretilberedning til kvalitetsanalyse, biofarma-fremstilling og retsmedicinske applikationer
Til brug med (udstyr) FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.