Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modificeret Vitaminopløsning 100X Uden L-Glutamin
Artikelnummer. p-90465 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Artikelnummer. 17367469
Brand: MP Biomedicals™ 091600449
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Uden L-Glutamin er til brug med pattedyrcellekultur for at give optimal cellevækst.
  • Kemisk definerede væsentlige komponenter
  • Lot-til-lot-konsistens
  • Dyre-komponent frie medier
  • Ingen proteiner, hormoner eller andre vækstfaktorer
  • Ingen biologisk kontaminering såsom vira, mycoplasma eller prioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 X
Produkttype Vitamintilskud
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 100 ml