Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modificeret Vitaminopløsning 100X Uden L-Glutamin
Artikelnummer. 17388593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17388593 500 ml
17367469 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17388593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091600454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.00 DKK
    658.22 DKK / 500ml
    Spare 32.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Uden L-Glutamin er til brug med pattedyrcellekultur for at give optimal cellevækst.
  • Kemisk definerede væsentlige komponenter
  • Lot-til-lot-konsistens
  • Dyre-komponent frie medier
  • Ingen proteiner, hormoner eller andre vækstfaktorer
  • Ingen biologisk kontaminering såsom vira, mycoplasma eller prioner
Tekniske data
Koncentration 100 X
Produkttype Vitamintilskud
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 ml