Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modificeret Vitaminopløsning 100X Uden L-Glutamin
Shop alle MP Biomedical produkterDescription
- Kemisk definerede væsentlige komponenter
- Lot-til-lot-konsistens
- Dyre-komponent frie medier
- Ingen proteiner, hormoner eller andre vækstfaktorer
- Ingen biologisk kontaminering såsom vira, mycoplasma eller prioner
Specifications
Specifications
| Koncentration | 100 X |
| Produkttype | Vitamintilskud |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 100 ml |