Få mere at vide
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Artikelnummer. 11454091 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11454091
Brand: MP Biomedicals™ 0215296205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Biology and Analysis
Molekylvægt (g/mol) 1084.23
Navn (Arg-8)-Vasopressin (AVP)
Mængde 5 mg
Opbevaringskrav -20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • [Arg8]-Vasopressin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: [Arg8]-Vasopressin