Få mere at vide
MP Biomedicals™ Spectinomycin, dihydrochloridpentahydrat, PhytoPure™
Artikelnummer. 17610917 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17610917 1 g -
17620917 5 g -
11470802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17610917 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219454001
Et aminocyclitol-antibiotikum, tæt beslægtet med aminoglykosiderne, hæmmer proteinsyntesen (forlængelse) ved at interferere med peptidyl-tRNA-translokation. Det er aktivt mod gram-negative bakterier og bruges som selektionsmiddel for transformerede planteceller, der indeholder det selekterbare markørgen Spcr.
  • Format: Krystallinsk pulver, ikke-steril
  • Synonymer: U18409AE; Actinospectacin; M141; Trobicin
Specinomycin bruges i cellekulturapplikationer, Det er aktivt mod gram-negative bakterier. Det har vist sig at have en bred vifte af anvendelser, herunder behandling af akut gonorrheal urethritis og cervictis, til at markere cellelag for at overvåge celleskæbne under bladudvikling, som en selektionsmarkør i planterelaterede transformationssystemer for planteceller, der indeholder markørgenet for respiratorisk cattle, forårsaget af infektionsundersøgelse af kvæg, multocida og Mannheimia haemolytica, og til at generere planter, der mangler den plastidkodede RNA-polymerase på MS-agar-medier. Spectinomycin har også anvendelse til amplifikation af plasmidbærende replikoner med lavt kopiantal.
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 22189-32-8
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Krystallinsk pulver
Produkttype Antibiotika
Mængde 1 g