Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Puromycin Dihydrochlorid
Artikelnummer. p-4890762 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
Artikelnummer. 11420802
Brand: MP Biomedicals™ 0219453910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Mængde 10 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Puromycin Dihydrochloride