Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Puromycin Dihydrochlorid
Artikelnummer. 11420802 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420802 10 mg 10mg
11440802 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420802 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219453910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring -20°C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Mængde 10 mg
compliance-icons
Product Identifier
  • Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Puromycin Dihydrochloride