Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Paromomycinsulfat
Artikelnummer. 11420792 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11420792 5 g
17630907 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420792 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219453505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Mængde 5 g