Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Mitomycin
Artikelnummer. 11440782 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440782 2 mg 2mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440782 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219453202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Blå pudder
Produkttype Antibiotika
Mængde 2 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • mitomycin C, cell culture reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: mitomycin C