Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Dihydrostreptomycinsulfat
Artikelnummer. 17680897 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17680897 5 g
1 options
Artikelnummer. 17680897 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219452805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
pH 5.7
Mængde 5 g