Få mere at vide
MP Biomedicals™ Antibiotika: Amikacin
Artikelnummer. 17620877 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17620877 1 g -
11473141 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17620877 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215034201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tjener forskellige formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
  • Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Pulver
Produkttype Antimikrobiel
pH 9,5 til 11,5
Mængde 1 g