Beskrivelse
- Format: Pulver, Ikke-steril
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antimikrobiel |
| pH | 9,5 til 11,5 |
| Mængde | 5 g |