Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ampicillin, natriumsalt
Artikelnummer. p-2625065 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490762 5 g 5g
11410772 100 g 100g
11400772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490762 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219452605
Tjener en række formål i cellekultur, herunder selektion, eliminering af mycoplasma og mikrobiel kontaminering og profylakse
Alle antibiotika er kun beregnet til forskningsbrug. De er ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr.
Applikationer:
Selektionsantibiotikum effektivt mod de fleste gramnegative og grampositive bakterier.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Ikke steril
pH 8 til 10
Mængde 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-nicillin sodium salt