Få mere at vide
MP Biomedicals™ alfa-amylase fra Bacillus subtilis
Artikelnummer. 11463130 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463130 100 g 100g
11473130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463130 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210044780
Flydende diastase leveret som tørt, fritflydende pulver med høj ensartethed og opbevaringsstabilitet
Deaktiveringstemperatur: 90 til 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Råhvid til Tan
Inkubator temperatur 60 °C til 80 °C
pH 5 til 7
Til brug med (applikation) Kulhydrat hydrolyse
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Bacillus subtilis
Mængde 100 g
Produkttype alfa-amylase
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • amylase, alpha-
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-amylase