Få mere at vide
MP Biomedicals™ Alkalisk fosfatase, pulver
Artikelnummer. 11466091 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kU
Pakningsstørrelse:
1ku
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466091 1 kU 1ku
1 options
Artikelnummer. 11466091 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219068001
Fra kalvetarm
Aktivitet:∽ 1,0 U/mg. Enhedsdefinition: En enhed forårsager hydrolyse af et mikromol p-nitrophenylphosphat pr. minut ved pH 9,6 og 25 °C. Frysetørret pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration ≥1 U/mg
Farve Råhvid
pH 9.8
Til brug med (applikation) Anvendes til at fjerne 5'-phosphatgrupper fra nukleinsyremolekyler for at forhindre selvligering af DNA-fragmenter og vektorer under rekombinant DNA-manipulation
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Kalvetarm
Mængde 1 kU
Produkttype Alkalisk fosfatase
Molekylvægt (g/mol) 140000
Inhibitorer Forsuring til 4,5 pH inaktiverer reversibelt enzymet, uorganisk fosfat, chelateringsmidler, EDTA
Form Lyofiliseret pulver